ZRB1481
Anti-Phospho-ACC1-(Ser79) Antibody, clone 1E11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Acetyl-CoA carboxylase 1;EC:6.4.1.2;ACC-alpha
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E11, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 265.19 kDa
observed mol wt ~250 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminus
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer79)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from NIH3T3 cells overnight starved and treated Oligomycin.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Acetyl-CoA Carboxylase 1 (ACC1) phosphorylated on serine 79 in lysate from NIH3T3 cells overnight starved and treated with 0.5 μM Oligomycin for 30 min.
Tested applications
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected a construct containing GST-tagged ACC1 phosphorylated on serine 79 (Lane 2) but did not react with non-phosphorylated construct (Lane 1). (Phospho-ACC1 construct: Courtesy of Dr. Jesse Rinehart, Yale University, School of Medicine).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Phospho-ACC1-(Ser79) in human breast cancer tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from NIH3T3 cells treated with Oligomycin (0.5 mM) was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.