07-1232
Anti-Notch 1 Antibody, NT
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Neurogenic locus notch homolog protein 1 precursor, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Notch 1, Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Translocation-associated notch protein TAN-1, Neurogenic locus notch homolog pro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (immunogen homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOTCH1(4851)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was diluted to 1:20,000-1:60,000 and used in a standard sandwich ELISA assay against the peptide immunogen.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of Notch-1 With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Uterine Cancer
ELISA: A previous lot of this antibody was diluted to 1:20,000-1:60,000 and used in a standard sandwich ELISA assay against the peptide immunogen.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected cleaved NOTCH1 on 10 μg of Jurkat lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Jurkate Cell Lysates. In fetal tissues, use spleen, brain stem and lung. In adult tissues use mainly lymphoid tissues.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2