07-1234
Anti-Notch 2 Antibody, NT
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor, Notch (Drosophila) homolog, Notch 2, Notch homolog 2 (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (14/15 immuongen sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... NOTCH2(4853)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:30,000-1:90,000 dilution from a previous lot was used in a standard sandwich ELISA assay against the peptide immunogen.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of NOTCH-2 Polyclonal Antibody: Squamous Cell Carcinoma
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected cleaved NOTCH2 on 10 μg of NIH/3T3 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
NIH/3T3 Cell Lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2