05-716
Anti-Myosin Heavy Chain Antibody, clone A4.1025
ascites fluid, clone A4.1025, Upstate®
Sinônimo(s):
Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, Myosin heavy chain IIx/d, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 1, myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 1, skeletal muscle, adult
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A4.1025, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, zebrafish, rat, Drosophila, rabbit, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH1(4619)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been reported by an independent laboratory to detect myosin heavy chain in zebrafish embryos and skeletal muscle sections fixed with 4% paraformaldehyde in a previous lot (Blagden, C.S., 1997; Cho, M., 1994).
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000-1:5000 dilution of this lot detected Myosin Heavy Chain (MyHC) in RIPA lysates from Rabbit skeletal muscle cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
RIPA lysates from C2C12 cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1