05-23-3801
Endothelin 3, Human and Rat
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets.
Sinônimo(s):
Endothelin 3, Human and Rat, ET-3, CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(
chave InChI
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines
Embalagem
Sequência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Astarie-Dequeker, C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 524.
Xin, X., et al. 1995. Endocrinology 136, 132.
Brunner, F., et al. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 1291.
Lamers, J.M., et al. 1992. Mol. Cell. Biochem. 116, 59.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3