Documentos Principais
05-1946
Sigma-Aldrich
Anti-USP7 Antibody, clone 1G7
clone 1G7, from mouse
Sinônimo(s):
ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin-specific-processing protease 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Herpes virus-associated ubiquitin-specific pr
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... USP7(7874)
Descrição geral
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 (USP7) is a ubiquitin specific protease or a deubiquitylating enzyme that cleaves ubiquitin from its substrates.[Saridakis, 2005] Since ubiquitylation (polyubiquitination) is most commonly associated with the stability and degradation of cellular proteins, Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 activity generally stabilizes its substrate proteins. Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 is most popularly known as a direct antagonist of Mdm2, the E3 ubiquitin ligase for the tumor suppressor protein, p53.[Canning, 2004]
Especificidade
This antibody recognizes USP7.
Imunogênio
Histadine-tagged recombinant protein corresponding to human USP7.
Aplicação
This Anti-USP7 Antibody, clone 1G7 is validated for use in WB, IP, IH for the detection of USP7.
Qualidade
Evaluated by Western Blot in HeLa lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected USP7 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
~ 128kDa Observed
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1