Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
SAB5701448
Sigma-Aldrich
Anti-USP7/HAUSP antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.45 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... USP7(7874)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human USP7/HAUSP
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1