Documentos Principais
R-024
Supelco
Remifentanil hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28N2O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
412.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)OC.[H+]
InChI
1S/C20H28N2O5.ClH/c1-4-17(23)22(16-8-6-5-7-9-16)20(19(25)27-3)11-14-21(15-12-20)13-10-18(24)26-2;/h5-9H,4,10-15H2,1-3H3;1H
chave InChI
WFBMIPUMYUHANP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
Remifentanil is a potent, short-acting, synthetic opioid analgesic drug. It is used in combination with other opioids and analgesics to induce or supplement general anaesthesia. This new certified reference solution is suitable for a variety of mass spectrometry-based testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing and pharmaceutical research.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)