Documentos Principais
T-510
Supelco
Testosterone CRM in Serum solution
2000 ng/dL (Stripped Serum), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28O2
Peso molecular:
288.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Formulário
liquid
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
2000 ng/dL (Stripped Serum)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified reference material of testosterone in stripped serum for clinical research applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a linearity standard or for calibration verification in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone are also available.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)