Documentos Principais
M-918
Supelco
Midazolam-d4 maleate
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Midazolam-d4 maleate solution
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 3.160,00
R$ 3.160,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 3.160,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18D4H9ClFN3 · C4H4O4
Peso molecular:
445.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.160,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC=C2CN=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3F)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N21.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C18H13ClFN3.C4H4O4/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D,3D,4D,5D;
chave InChI
XYGVIBXOJOOCFR-BRZXBJTJSA-N
Descrição geral
Midazolam is a benzodiazepine, sold as Dormicum, Hypnovel®, and Versed as a sedative and treatment for insomnia and seizures. This internal standard is suitable for midazolam testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis applications.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hypnovel is a registered trademark of Hoffman-LaRoche & Co. AG
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)