Documentos Principais
T-093
Supelco
Ácido delta9-tetraidrocanabinólico A
Delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
THCA-A
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
358.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Descrição geral
Esta solução certificada Snap-N-Spike® é adequada para métodos de teste de THCA-A por GC/MS, LC/MS ou HPLC para aplicações em toxicologia clínica, testes de potência ou perfil de impureza de Cannabis, pesquisa farmacêutica, análise forense e exame de urina para detecção de drogas. Os materiais de referência certificados (CRMs) de canabinoides da Cerilliant são fornecidos em um formato de solução conveniente, quantitativo, isento de DEA nos EUA e com TK#s para clientes canadenses.
ΔO ácido 9-tetrahidrocanabinólico A (THCA-A) é um canabinoide ácido não psicoativo encontrado na Cannabis que supostamente apresenta efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores e anticancerígenos. É também o precursor do principal canabinoide psicoativo encontrado na maconha, chamado Δ-9-tetrahidrocanabinol (Δ-9-THC).
Aplicação
O material de referência certificado (CRM) em solução também pode ser usado da seguinte forma:
  • Análise por cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS) dos dez principais canabinoides de inflorescências de cânhamo após sua sililação e esterificação para derivatização
  • Desenvolvimento e validação de um método HPLC-DAD para a análise simultânea dos cinco principais canabinoides neutros e ácidos em amostras de cannabis e haxixe
  • Análise múltipla de 11 canabinoides em biomassa e extratos de diferentes variedades de cannabis por um método HPLC-UV, seguindo a Diretriz tripartite para validação de procedimentos analíticos da Conferência Internacional sobre Harmonização (ICH)
  • Análise de amostras de óleo de semente de cânhamo para identificação e estimativa de sete canabinoides principais por HPLC acoplado a um detector de UV
  • Estimativa do ácido ∆9-tetrahidrocanabinólico em amostras de sangue e plasma usando espectrometria de massa em tandem por cromatografia líquida (LC-MS/MS)
  • Análise simultânea de ∆9-tetrahidrocanabinol, ácido ∆9-tetrahidrocanabinólico A, canabidiol e canabinol por um método HPLC-DAD em produtos de cannabis confiscados
Características e benefícios
  • Totalmente caracterizado sob o credenciamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompanhado de um Certificado de Análise (CoA) abrangente com dados sobre estabilidade, homogeneidade, precisão da concentração, incerteza e rastreabilidade
  • Rigorosamente testado por meio de estudos de estabilidade em tempo real para garantir a precisão e o prazo de validade
  • Preparado gravimetricamente usando balanças de precisão qualificadas para garantir uma incerteza mínima
  • Selado a chama sob argônio em ampolas para uma validade de longo prazo
  • Oferecido em um formato conveniente, isento de DEA, para melhorar a eficiência do laboratório
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Ver tudo
Protocolos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cathedral City Ca
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    GM
    no issues, satisfied with the product, we have always been happy with their product