C-220
Cannabinoid Mixture - 3 Component solution
1 mg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Cannabidiol
Cannabinol
(-)-delta9-THC
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol ((each analyte))
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- Special solid phase extraction for cannabinoid analysis: A study designed a specialized solid phase extraction column tailored for the purification and analysis of three specific cannabinoid compounds, providing a robust method for researchers focusing on cannabinoid reference standards in analytical and pharmaceutical settings (Shen et al., 2021).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2