C-244
Cannabichromenic Acid (CBCA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1=C(C(O)=O)C(O)=C2C(OC(CCC=C(C)C)(C)C=C2)=C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-10-16-14-18-17(20(23)19(16)21(24)25)11-13-22(4,26-18)12-8-9-15(2)3/h9,11,13-14,23H,5-8,10,12H2,1-4H3,(H,24,25)
chave InChI
HRHJHXJQMNWQTF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)