S-038
Spice Cannabinoid Mix solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Cannabinoid Mix for Spice Testing
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composição
(±)-CP 47, 497
(±)-CP 47, 497 C8 Homologue
HU-211
JWH-200
JWH-250
embalagem
ampule of 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
concentração
100 μg/mL each component in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters