SML3348
JWH-018
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone, 3-(1-Naphthoyl)-1-pentylindole, AM 678, JWH 018
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule I
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CN(CCCCC)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H23NO/c1-2-3-8-16-25-17-22(20-13-6-7-15-23(20)25)24(26)21-14-9-11-18-10-4-5-12-19(18)21/h4-7,9-15,17H,2-3,8,16H2,1H3
chave InChI
JDNLPKCAXICMBW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3