Documentos Principais
S-045
Supelco
JWH-250 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
JWH-250 5-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
351.44
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1CC(=O)c2cn(CCCCCO)c3ccccc23
InChI
1S/C22H25NO3/c1-26-22-12-6-3-9-17(22)15-21(25)19-16-23(13-7-2-8-14-24)20-11-5-4-10-18(19)20/h3-6,9-12,16,24H,2,7-8,13-15H2,1H3
chave InChI
BEAGHVHOGRTTHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A primary urinary metabolite of JWH-250, a synthetic cannabinoid found in certain herbal blends of K2 or Spice. This monohydroxy analog is also referred to as the omega-hydroxy metabolite of JWH-250.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)