Documentos Principais
S-033
Supelco
JWH-018 5-Pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
JWH-018 5-Pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H21NO3
Peso molecular:
371.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(CCCCC(O)=O)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H21NO3/c26-23(27)14-5-6-15-25-16-21(19-11-3-4-13-22(19)25)24(28)20-12-7-9-17-8-1-2-10-18(17)20/h1-4,7-13,16H,5-6,14-15H2,(H,26,27)
chave InChI
BYIVGHIYNFQIJX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A secondary urinary metabolite of JWH-018, a synthetic cannabinoid found in many blends of the herbal mixture Spice also known as K2, Genie, or Demon. Our certified Spice cannabinoid solution standards are DEA-exempt allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)