Documentos Principais
P-917
Supelco
Acetaminophen-D4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 2.337,00
R$ 2.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 2.337,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D4H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
155.19
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c([2H])c1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D
chave InChI
RZVAJINKPMORJF-QFFDRWTDSA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of acetaminophen levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, isotope dilution methods, P450 studies, and other pharmaceutical research. Acetaminophen, or Paracetamol, is a common over-the-counter COX inhibitor drug used for pain relief and fever reduction.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)