Documentos Principais
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 6.892,00
R$ 6.892,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 6.892,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C19H18O10
Peso molecular:
445.35
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.892,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
chave InChI
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Relative stereochemistry
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)