P-162
Phosphatidylethanol 16:0/18:2 (PEth 16:0/18:2) solution
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, (1R)-1-[[(ethoxyhydroxyphosphinyl)oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester, ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol ((as free phosphate))
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C