Documentos Principais
N-104
Supelco
6β-Naltrexol-3-β-D-glucuronide
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H33NO10
Número CAS:
Peso molecular:
519.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@H](O)CC4)(CCN5CC6CC6)[C@]4(O)[C@H]5C7)=C7C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H33NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,17-19,21-22,24,28-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t13-,15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
chave InChI
MZOUDXNTQKTCTC-TXYMGXTCSA-N
Descrição geral
6ß-Naltrexol-3-ß-D-glucuronide is a primary urinary metabolite of naltrexone, an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. Naltrexone is sold under the trade names such as Revia, Depade and Vivitrol. This Certified Spiking Solution® is suitable for a variety of LC/MS or GC/MS applications, including forensic toxicology analysis, urine drug testing, and hydrolysis controls.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)