Documentos Principais
M-250
Supelco
Mycophenolic acid-β-D-glucuronide solution
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 2.772,00
R$ 2.772,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 2.772,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28O12
Número CAS:
Peso molecular:
496.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.772,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
chave InChI
BYFGTSAYQQIUCN-HGIHDBQLSA-N
Descrição geral
Mycophenolic acid (MPA), the active moiety of the prodrug mycophenolate mofetil, is widely used in immunosuppressive regimens after kidney, liver or heart transplantation. MPA is metabolized predominantly to the inactive 7-O-glucuronide (MPAG). A minor fraction is converted to the pharmacologically active acyl glucuronide (AcMPAG). All compounds ultimately are eliminated via the kidneys.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)