Documentos Principais
PHL85737
Diosmetin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Diosmetin 7-O-β-D-glucuronide
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.980,00
R$ 4.980,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.980,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20O12
Número CAS:
Peso molecular:
476.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.980,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2)O)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
chave InChI
XCKMDTYMOHXUHG-SXFAUFNYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)