N-081
6β-Naltrexol-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
6β-Naltrexol-d3
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CC[C@H]4O)c35)C6([2H])CC6
InChI
1S/C20H25NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2/t14-,15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D
chave InChI
JLVNEHKORQFVQJ-ZNMQZXPKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)