Documentos
771775
Sigma-Aldrich
(±)-Epinephrine-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D3H10NO3
Peso molecular:
186.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C=C(C(O)CNC([2H])([2H])[2H])C=C1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i1D3
chave InChI
UCTWMZQNUQWSLP-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
DL-Ditiotreitol 1 M in H2O
Supelco
646563
DL-Ditiotreitol