M-191
Mirtazapine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Mirtazapine-D₃ analytical standard for mass spectrometry: The use of Mirtazapine-D₃ hydrochloride solution as a mass spectrometry standard in pharmaceutical research ensures accurate quantification and analysis of mirtazapine in various biological matrices. This stable isotope-labeled compound is essential for developing sensitive and reliable analytical methods, particularly in therapeutic drug monitoring and clinical toxicology (Yi et al., 2024).
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup