H-090
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
5 μg/mL in ethanol
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(\CCCC12C)=C\C=C3\CC(O)CC(O)C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-
chave InChI
ZGLHBRQAEXKACO-WQIUIVEWSA-N
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components