Documentos
H-160
Supelco
24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
24-Hydroxycalcidiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
50 μg/mL (Degassed Ethanol with 0.1% BHT)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C