Documentos Principais
740551
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
Sinônimo(s):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Calcitriol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 1-α25-Dihydroxyvitamin D3 solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27D3H41O3
Número CAS:
Peso molecular:
419.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
96% (CP)
Formulário
solution
concentração
5 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
pf
-144.0 °C
aplicação(ões)
detection
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
chave InChI
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] is also known as calcitriol. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicação
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
Embalagem
1 mL in ampule
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Janaina S Martins et al.
Endocrinology, 160(10), 2204-2214 (2019-06-27)
Phosphate homeostasis is critical for many cellular processes and is tightly regulated. The sodium-dependent phosphate cotransporter, NaPi2a, is the major regulator of urinary phosphate reabsorption in the renal proximal tubule. Its activity is dependent upon its brush border localization that
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)