Documentos Principais
925322
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
10 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 4.162,00
R$ 4.162,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 4.162,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C25H44O3
Peso molecular:
431.63
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
R$ 4.162,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
concentração
10 μg/mL in ethanol
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25+,26+,28-/m1/s1/i4+1,5+1,9+1
chave InChI
ZGLHBRQAEXKACO-GMMKPYJQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)