LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Sinônimo(s):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis[3]
- as a lipid standard for phospholipid quantification by MS[2]
- as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing[4]
- as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)