LM1304
Avanti
17:0-14:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304, methanol solution
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
chave InChI
ZBOCVGFQVSWMHT-BPNWTSRKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS)[2]
- to determine lipid concentration in human primary myotubes lipid extracts by mass spectrometry (MS) analysis[3]
- for phospholipid quantification by MS[4]
- for lipid extraction by methyl tert-butyl ether (MTBE) method[5]
- for lipid quantification using liquid chromatography (LC)-MS[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)