860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
chave InChI
OWYYELCHNALRQZ-ADIIQMQPSA-N
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)