Key Documents
900109E
Avanti
PGE2-EA-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Prostaglandin E2 Ethanolamide(d4)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H33D4NO5
Número CAS:
Peso molecular:
399.56
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
forma
ethanol solution
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900109E-100UG))
concentração
100 μg/mL in ethanol
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NC([2H])(C(O)([2H])[2H])[2H])=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900109E-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Classe de risco de água (WGK)
""
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C