Documentos Principais
890830C
Avanti
16:0 DAP
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H73NO4
Número CAS:
Peso molecular:
595.98
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (890830C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890830C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 890830C
concentração
10 mg/mL (890830C-25mg)
25 mg/mL (890830C-200mg)
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicação
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is suitable for the preparation of miRNA encapsulated liposomes.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
1,2-dipalmitoyl-3-dimethylammonium-propane (16:0 DAP) is a cationic lipid and serves as a pH-sensitive transfection reagent.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890830C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Moran Amit et al.
Nature, 578(7795), 449-454 (2020-02-14)
The solid tumour microenvironment includes nerve fibres that arise from the peripheral nervous system1,2. Recent work indicates that newly formed adrenergic nerve fibres promote tumour growth, but the origin of these nerves and the mechanism of their inception are unknown1,3.