Documentos Principais
PBVK02510
Millipore
PES Membrane Filter, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
4.1 cm2
tamanho de poro
500 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Aplicação
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 25 mm diameter
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1