fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to off-white
pf
155-158 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?