Documentos Principais
870713P
Avanti
13:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870713P, powder
Sinônimo(s):
tridecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.479,00
R$ 3.479,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.479,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H69N10O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1014.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.479,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870713P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870713P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
13:0 Coenzyme A, also known as tridecanoyl Coenzyme A, is a coenzyme A derivative of tridecanoic acid. 13:0 Coenzyme A is a long-chain acyl CoA.
Aplicação
13:0 Coenzyme A has been used as a spiking standard for mass spectrometry measurements of fatty acid-CoA assay products.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870713P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria Makarova et al.
Current biology : CB, 30(3), 367-380 (2020-01-21)
Membrane function is fundamental to life. Each species explores membrane lipid diversity within a genetically predefined range of possibilities. How membrane lipid composition in turn defines the functional space available for evolution of membrane-centered processes remains largely unknown. We address