Documentos Principais
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H86NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
788.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
concentração
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
chave InChI
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Descrição geral
Phosphatidylcholine (PC) is an important constituent of the mucosal layer of the colon.[1] 18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has a phosphocholine backbone.
Aplicação
18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in liposomes for liposome binding assays[2]
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) by electroformation[3]
  • to prepare lipid vesicles[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) plays a major role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.[2]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Integrative Medicine - E-Book, 125016-125016 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of biological chemistry null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null