850467P
Avanti
18:0-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (850467P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850467P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
chave InChI
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3