850334P
Avanti
MAPCHO™-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P, powder
Sinônimo(s):
n-decylphosphocholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850334P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850334P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H34NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-14-19-21(17,18)20-15-13-16(2,3)4/h5-15H2,1-4H3
chave InChI
VVVDGSCGBGBGFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)