Documentos Principais
810301P
Avanti
TopFluor sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H40BF2N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
475.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 250 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301P-250UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)