840520P
Avanti
16:0 Lysyl PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Lysyl-DPPG
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(3-lysyl(1-glycerol))] (chloride salt)
Ensaio
>99% (up to 15% acyl migration on lysine, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (840520P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (840520P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
bioactive lipids
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC([C@@](CCCC[NH3+])([H])[NH3+])=O)COP(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C44H87N2O11P.2ClH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-32-42(48)53-37-40(57-43(49)33-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-56-58(51,52)55-36-39(47)35-54-44(50)41(46)31-29-30-34-45;;/h39-41,47H,3-38,45-46H2,1-2H3,(H,51,52);2*1H/t39?,40-,41+;;/m1../s
chave InChI
CDKVLSICTGSTLD-WEQCYVBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard for lipidomics analysis by using three-dimensional hydrophilic interaction liquid chromatography-ion mobility-mass spectrometry (HILIC-IM-MS)
- to analyse the influence of peptides on the phase transition behavior of lipids by fourier transform infrared spectroscopy
- in the preparation of artificial vesicles modelled on the lipid composition of Staphylococcal membranes to study the effect of galloyl catechins
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)