840521P
Avanti
18:1 Lysyl PG
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(3-lysyl(1-glycerol))] (chloride salt), powder
Sinônimo(s):
Lysyl-DOPG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (up to 15% acyl migration on lysine, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (840521P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (840521P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840521P
tipo de lipídio
phospholipids
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC([C@@](CCCC[NH3+])([H])[NH3+])=O)COP(O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C48H91N2O11P.2ClH/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-46(52)57-41-44(42-60-62(55,56)59-40-43(51)39-58-48(54)45(50)35-33-34-38-49)61-47(53)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h17-20,43-45,51H,3-16,21-42,49-50H2,1-2H3,(H,55,56);2*
chave InChI
QLNZUMYQGKEYKU-CIZZXKMDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)