810282P
Avanti
TopFluor™ PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)