Documentos Principais
810382P
Avanti
18:1 TopFluor PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(dipyrromethaneboron difluoride)butanoyl], powder
Sinônimo(s):
18:1 TopFluor PE
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.893,00
10 MG
R$ 15.688,00
R$ 2.893,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.893,00
10 MG
R$ 15.688,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H100BF2N4O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1077.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.893,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810382P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810382P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810382P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (810382P)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
TopFluor is dipyrrometheneboron difluoride undecanoic acid, used for labelling lipids. Fluorescent lipids find its application in live imaging in animal model and in cell culture. TopFluor is a green variant of boron-dipyrromethene (BODIPY) (a fluorescent tag for lipids). TopFluor compared to BODIPY, possesses two additional methyl groups and the lipid conjugate is bonded to carbon 1 of its central ring. It forms a T-shaped molecule in contrast to the linear molecule formed by BODIPY FL- fatty acids FAs).[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810382P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)