Documentos Principais
700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.439,00
R$ 1.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.439,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H43NO4
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)