Documentos Principais
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3-one
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.475,00
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.475,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O3
Número CAS:
Peso molecular:
374.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.475,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
chave InChI
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)