Documentos Principais
700252P
Avanti
Taurolithocholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(2-sulphoethyl)-amide sodium salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.420,00
R$ 1.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.420,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H44NNaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
505.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.420,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700252P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)