700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Sinônimo(s):
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
chave InChI
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3